Principaux documents
768308
Sigma-Aldrich
Chloro[di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I)
97%
Synonyme(s) :
Me-Dalphos-AuCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H40AuClNP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
236-299 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable