Documents
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
44CaCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.86
Code UNSPSC :
12352302
Pureté isotopique
97 atom % (44Ca)
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl[44Ca]Cl
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable