Principaux documents
719455
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13BBrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
196-202 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
Clé InChI
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable