Principaux documents
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
33S
Poids moléculaire :
32.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141912
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom %
Forme
solid
Pf
119 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable