Documents
701300
Sigma-Aldrich
Bis(11-azidoundecyl) disulfide
99% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H44N6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99% (HPLC)
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
Clé InChI
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable