Key Documents
698032
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
166-170 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
AISHCGVNWMRLOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Excludes solvent of crystallization. May containup to 10 wt. % DMSO.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges