Documents
696781
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from potato
About This Item
Formule linéaire :
[-O13C12H20O8O-]n
Code UNSPSC :
12352201
Source biologique
potato
Pureté isotopique
97 atom % 13C
Forme
powder
Catégories apparentées
Conditionnement
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable