683019
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
Synonyme(s) :
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
78-82 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable