Principaux documents
673978
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl]pyridine
Synonyme(s) :
(3aS,3′aS,8aR,8′aR)-2,2′-(2,6-Pyridinediyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole, (3aS,8aR)-in-pybox
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
Pf
276-281 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C1[C@H]2OC(=N[C@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@@H]6[C@@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m1/s1
Clé InChI
BZSJUFJXCHHRHW-LUKWVAJMSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Chiral ruthenium(II)-pybox complexes for use as intramolecular C-H amination catalysts
  • Bis(oxazolinyl_pyridine-scandium(III) triflate complex catalyst for enantioselective addition of pyrroles to indoles
  • Chiral N,N,N-tridentate pybos and pyboxazine ligands
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable