637289
Dysprosium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Didysprosium trioxide, Dysprosia
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Taille des particules
<100 nm
Densité
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
Clé InChI
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable