Principaux documents
615293
Sigma-Aldrich
Boc-ON-(tert-butyl-d9)
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3COCO2N=C(C6H5)CN
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
87-89 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
QQWYQAQQADNEIC-CSDGPJFTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable