Principaux documents
612774
Supelco
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
Concentration
10% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
13C sensitivity
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
70.0 °F
Point d'éclair (°C)
21.1 °C