Principaux documents
606480
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C1C9H10O4
Poids moléculaire :
195.18
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
139-141 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141.00 °C