592277
2-Chlorobenzimidazole
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
207-211 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 1-methyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with dimethyl sulfate
- 1-ethyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with diethyl sulfate
- 1-benzyl-2-chlorobenzimidazole via reaction with benzyl chloride
- 2-chloro-4,5,6,7-tetrabromobenzimidazole via bromination with bromine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable