Principaux documents
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Formule linéaire :
(C7H6F6O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Application
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable