556378
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~20,000
Synonyme(s) :
Emeraldine base polyaniline
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~20,000
Niveau de qualité
Solubilité
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
328 nm
Chaîne SMILES
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Clé InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable