548644
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride
90%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Pf
149-153 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
Clé InChI
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges