523062
3-Vinylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-Ethenylbenzaldehyde, 3-Formylstyrene, m-Formylstyrene, m-Vinylbenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.58 (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2-7H,1H2
Clé InChI
CATOVPRCMWIZLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-(3-vinylphenyl)-1,3-dioxolane
- various substituted imines
- monomer bearing a 2,4,5-triphenylimidazole moiety
- poly(3-vinylbenzaldehyde-co-dimethylacrylamide) (PVBA-co-PDMA) copolymers
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup