Principaux documents
494682
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
ITO
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Taille des particules
−325 mesh
Pf
1910 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clé InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable