489476
Glycerol-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol-13C3, 13C Labeled glycerol, Glycerin-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup