Principaux documents
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D1615NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Qualité
for ESR-spectroscopy
Niveau de qualité
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
35 °C (lit.)
Changement de masse
M+17
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
Clé InChI
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable