480460
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
129 °C (lit.)
Pf
−53 °C (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
Clé InChI
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.00 °C - closed cup