456195
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
90%
About This Item
Produits recommandés
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68.3 °C - closed cup