455113
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)