Principaux documents
440086
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder, reduced, dry
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
10 wt. % loading
Pf
1552 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable