423815
Diethylsilane
99%
Synonyme(s) :
3-Silapentane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C (lit.)
Densité
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec