Documents
407038
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether
average MN 600, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 600 diacid, Polyglycol 600 diacid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2(OCH2CH2)nOCH2COOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether, average Mn 600
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 600
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Densité
1.191 g/mL at 25 °C
Extrémité Ω
carboxylic acid
Extrémité α
carboxylic acid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter