397164
(R)-(−)-2-Methylpiperazine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
Pf
91-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges