381276
Silica Inorganic Sorbent
120-140 mesh, 99.8%
Synonyme(s) :
Silica, fumed, Silica, Silicic anhydride, Silicon dioxide, Silicon dioxide amorphous
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Silica, 99.8%
Qualité
standard
Essai
99.8%
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
175-225 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
0.011 μm
Dimension de pores
60 Å mean pore size
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
a. Quartz: = 1143K
b. Tridymite: 1143 - 1743K
c. Cristobalite: = 1743, over 1973K it forms amorphous vitreous silica glass.
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable