293865
Methanol-13C,d4
Synonyme(s) :
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
About This Item
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3256 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.00 °C - closed cup