277681
3-Methyl-3-oxetanemethanol
98%
Synonyme(s) :
3-Hydroxymethyl-3-methyl-oxetane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(CO)COC1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2-6)3-7-4-5/h6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- star-shaped copolymer consisting of a hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol) core and polytetrahydrofuran arms
- pyridyl disulfide-functionalized cyclic carbonate monomer, required for the synthesis of of functional poly(ε-caprolactone) containing pendant pyridyl disulphide groups
- δ-lactams
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup