265160
3,4-Difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clé InChI
JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
69 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter