22490
Chelidamic acid hydrate
≥97.0% (dried material, T), ~1 mol/mol water
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (dried material, T)
Forme
powder
Impuretés
~1 mol/mol water
Pf
267 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
O.OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5.H2O/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13;/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);1H2
Clé InChI
SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable