Principaux documents
223123
Sigma-Aldrich
L-Serine ethyl ester hydrochloride
99% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
130-132 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable