186511
(S)-(+)-2-Pyrrolidinemethanol
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine, L-Prolinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.4853 (lit.)
Point d'ébullition
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1
Clé InChI
HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter