18606
Fmoc-Cys(Trt) Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-Cys(Trt)-Fmoc
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.7 mmol/g loading
Taille des particules
37-75 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable