175439
4-Isopropylaniline
99%
Synonyme(s) :
p-Aminocumene, Cumidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
226-227 °C/745 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
Clé InChI
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter