167134
Bromohydroquinone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
REFDOIWRJDGBHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable