Documents
15565
Sigma-Aldrich
Boc-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nδ-Cbz-L-ornithine, Nα-Boc-Nδ-Z-L-ornithine, Nδ-Z-Nα-Boc-L-ornithine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.41
Numéro Beilstein :
2783761
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m0/s1
Clé InChI
QYYCZJUFHDLLOJ-AWEZNQCLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable