Documents
155039
Sigma-Aldrich
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
Synonyme(s) :
(4-Methylphenyl)diphenyl phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
66-68 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
Clé InChI
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Three-component cyclization
  • Probing coordination ability via a palladium pincer complex
  • Chelation-assisted hydroacylation of olefins with primary alcohols
Reactant for synthesis of:
  • Trinuclear ruthenium carbonyl triarylphosphine cluster complexes
  • Leishmanicidal leads targeting mitochondria through inhibition of the respiratory complex
  • InP nanofibers / metal phosphide nanostructures
  • Peroxyl radical cations via pulse radiolysis one-electron oxidations
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1