151769
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Beilstein:
3916558
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
Clé InChI
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Piperidone monohydrate hydrochloride was used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)