107565
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
99%
Synonyme(s) :
α,α-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
Densité
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
Clé InChI
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter