PHL85730
Daphnin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
8-Hydroxycoumarin 7-glucoside, Daphnetin 7-glucoside, Daphnoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o][c](ccc3cc2)=O)O
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-8-10(18)12(20)13(21)15(23-8)22-7-3-1-6-2-4-9(17)24-14(6)11(7)19/h1-4,8,10,12-13,15-16,18-21H,5H2/t8-,10-,12+,13-,15-/m1/s1
InChI key
HOIXTKAYCMNVMY-PVOAASPHSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)