Documentos clave
58646
Straightening Pliers
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
packaging
pkg of 1 ea
General description
Mandíbulas acanaladas para sujetar el tubo de acero inoxidable de 1/16 in.. Mango con resorte para una fácil operación.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)