Documentos clave
22991
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for for 1/8 in. tubing
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
303 stainless steel nut
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco®
fitting
nut for for 1/8 in. tubing
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Volumetric HiLo microscopy employing an electrically tunable lens
Optics Letters null