Documentos clave
22280
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama C, aguja extraíble
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga
description
Series C
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 030033
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
General description
Series C- Aguja Extraible: Una jeringa para gases pesados, con un émbolo positivo de parada, un volumen muerto especialmente bajo, aguja extraible. No permite almacenar la muestra.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)