Documentos clave
19154-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
Sinónimos:
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
cone tip needle
stainless steel needle
tamaño de la aguja
22 ga
descripción
cone tip, side port
Características
removable needle cone tip (side port)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7784-02
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 205μL-10mL syringe
Descripción general
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)