SYNP160020
Synthware™ cylindrical pressure vessel
bottle capacity 20 mL, O.D. × Overall L 26 mm × 110 mm, bushing type, #15
Sinónimos:
Synthware P160020, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
bushing type #15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P160020
O.D. × Overall L
26 mm × 110 mm
botella capacidad
20 mL
Descripción general
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 20mL, #15 GL Thread.Includes Accessories B100015 + R111EP
Aplicación
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)