SML3588
J147
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-N-(2,4-dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoro-N′-(3-methoxybenzylidene)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-acetic acid 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, J 147
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(/C=N/N(C2=C(C=C(C=C2)C)C)C(C(F)(F)F)=O)=CC=C1
InChI
1S/C18H17F3N2O2/c1-12-7-8-16(13(2)9-12)23(17(24)18(19,20)21)22-11-14-5-4-6-15(10-14)25-3/h4-11H,1-3H3/b22-11+
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)