Merck
SML3122
Sigma-Aldrich
AZD3988
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
trans-4-[4-[[[5-[(3,4-Difluorophenyl)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]carbonyl]amino]phenyl]-cyclohexaneacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H22F2N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
456.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1F)NC2=NN=C(O2)C(NC3=CC=C(C=C3)[C@H]4CC[C@@H](CC4)CC(O)=O)=O
InChI
1S/C23H22F2N4O4/c24-18-10-9-17(12-19(18)25)27-23-29-28-22(33-23)21(32)26-16-7-5-15(6-8-16)14-3-1-13(2-4-14)11-20(30)31/h5-10,12-14H,1-4,11H2,(H,26,32)(H,27,29)(H,30,31)/t13-,14-
InChI key
NGEBYTLALFOQKI-HDJSIYSDSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)